Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithiumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Lithiumsalz, N-Lithiohexamethyldisilazan, HMDS-Li
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
577928-100ML 577928-800ML
SIAL577928-100MLEA 73.7 EUR
SIAL577928-100ML SIAL577928-800ML
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lithiumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
MDL: MFCD00008261
CAS-Nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6