4-Methoxynicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7268-1G PY-7268-5G
COBBPY-7268-1GEA 330 EUR
COBBPY-7268-1G COBBPY-7268-5G
4-Methoxynicotinsäure
4-Methoxynicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,1400 g/mol
MDL: MFCD04115724
CAS-Nummer: 10177-31-8