(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-(1S,2S)-2-Aminocyclopentanol Hydrochloride, (1S,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride, (1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
06782-1G-F 06782-5G-F
SIAL06782-1G-FEA 250 EUR
SIAL06782-1G-F SIAL06782-5G-F
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂ClNO
Molecular Weight: 137.6079 g/mol
MDL: MFCD07370092
CAS-Nummer: 68327-04-8