Palladium(II)nitrat 10% in Salpetersäure 10%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
380040-10ML
380040-50ML
SIAL380040-10MLEA
253
EUR
SIAL380040-10ML
SIAL380040-50ML
Palladium(II)nitrat 10% in Salpetersäure 10%, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) nitrate
Formel:
N₂O₆Pd Molecular Weight: 230,43 g/mol |
MDL:
MFCD00011169 CAS-Nummer: 10102-05-3 EINECS: 233-265-8 UN: 3264 ADR: ,II |