Palladium(II)nitrat (4 - 5% Pd) (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
45512.NB 45512.ND
45512.NBEA 1054 EUR
45512.NB 45512.ND
Palladium(II)nitrat (4 - 5% Pd) (w/w) in wässriger Lösung
Palladium(II) nitrate
CAS No.: 10102-05-3 Molecular Formula: N2O6Pd Formula Weight: 230.43 Physical Form: Liquid Appearance: Brown to yellow to orange UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011169
Formel: N₂O₆Pd
Molecular Weight: 230,43 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011169
CAS-Nummer: 10102-05-3
EINECS: 233-265-8
UN: 3264
ADR: 8,II