3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Apremilast Impurity 28
B24762.06
B24762.14
B24762.22
AB146762.0100
B24762.06EA
46.1
EUR
B24762.06
B24762.14
B24762.22
ABCRAB146762.0100
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd ≥99%
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 1131-52-8
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 51-53°
MDL No.: MFCD00010128
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,20 g/mol Schmelzpunkt: 51…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010128 CAS-Nummer: 1131-52-8 |