3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: Apremilast Impurity 28
KM09472.250 KM09472.1
CHMPKM09472.250EA 0 EUR
CHMPKM09472.250 MAYBKM09472.1
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180.20 g/mol
MDL: MFCD00010128
CAS-Nummer: 1131-52-8