2,4-Dichlor-6-iodanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L17659.06 L17659.14
L17659.06EA 48.7 EUR
L17659.06 L17659.14
2,4-Dichlor-6-iodanilin ≥97%
2,4-Dichlor-6-iodanilin
Purity: 97% CAS No.: 697-90-5 Molecular Formula: C6H4Cl2IN Formula Weight: 287.92 Melting Point: 79-81° Beilstein Reference: 3246130 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007661
Formel: C₆H₄Cl₂IN
Molecular Weight: 287,92 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007661
CAS-Nummer: 697-90-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III