4-(3-Fluorpropoxy)benzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
11P-060.500
11P-060.1
11P-060.5
11P-060.10
BIOT11P-060.500EA
0
EUR
BIOT11P-060.500
BIOT11P-060.1
BIOT11P-060.5
BIOT11P-060.10
4-(3-Fluorpropoxy)benzaldehyd
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ |
MDL:
MFCD02090999 CAS-Nummer: 400825-68-5 |