2-(Benzyloxy)benzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L12866.09 L12866.18
L12866.09EA 46.8 EUR
L12866.09 L12866.18
2-(Benzyloxy)benzaldehyd ≥98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 5896-17-3 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Melting Point: 46-47° Beilstein Reference: 780307
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016583
CAS-Nummer: 5896-17-3