Methyl-3-(brommethyl)benzoat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 71.4 EUR
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(brommethyl)benzoat 95%
Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051437
CAS-Nummer: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %