Methyl-3-(brommethyl)benzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
A11826.14
A11826.06
A11826.14EA
168
EUR
A11826.14
A11826.06
Methyl-3-(brommethyl)benzoat ≥97%
Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Purity: 97%
CAS No.: 1129-28-8
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 115°/0.8mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051437
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol Siedepunkt: 115 °C (0,8 mmHg) Schmelzpunkt: 43…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051437 CAS-Nummer: 1129-28-8 EINECS: 419-100-4 ADR: 8,III |