Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
TL00214.1
TL00214EA
TL00214.50
MAYBTL00214.1EA
0
EUR
MAYBTL00214.1
MAYBTL00214EA
MAYBTL00214.50
Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.07 g/mol |
MDL:
MFCD00051437 CAS-Nummer: 1129-28-8 EINECS: 419-100-4 |