Methyl-3-(brommethyl)benzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
648116-25G 648116-5G
SIAL648116-25GEA 207 EUR
SIAL648116-25G SIAL648116-5G
Methyl-3-(brommethyl)benzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229.07 g/mol
MDL: MFCD00051437
CAS-Nummer: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4