Methyl-4-(brommethyl)benzoat 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate

306100050 306100250 306101000
ACRO306100050EA 62.1 EUR
ACRO306100050 ACRO306100250 ACRO306101000
Methyl-4-(brommethyl)benzoat 98%
Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00032453
CAS-Nummer: 2417-72-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR