Methyl-4-(brommethyl)benzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
A10557.06
A10557.14
A10557.22
A10557.06EA
61.6
EUR
A10557.06
A10557.14
A10557.22
Methyl-4-(brommethyl)benzoat ≥98%
Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Purity: 98%
CAS No.: 2417-72-3
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 53-58°
Boiling Point: 130-135°/2mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00032453
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol Siedepunkt: 130…135 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 53…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00032453 CAS-Nummer: 2417-72-3 ADR: 8,III |