Methyl-4-(brommethyl)benzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
348155-25G 348155-5G
SIAL348155-25GEA 115 EUR
SIAL348155-25G SIAL348155-5G
Methyl-4-(brommethyl)benzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL: MFCD00032453
CAS-Nummer: 2417-72-3