Chromon-2-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, 4-Oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
123880250 123880050
ACRO123880250EA 88.4 EUR
ACRO123880250 ACRO123880050
Chromon-2-carbonsäure 97%
Chromon-2-carbonsäure
Formel: C₁₀H₆O₄
Molecular Weight: 190,15 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006838
CAS-Nummer: 4940-39-0
EINECS: 225-583-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure