N-(Chloracetyl)morpholin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine
005874-2.5G
005874-25G
005874-5G
FLUO005874-2.5GEA
0
EUR
FLUO005874-2.5G
FLUO005874-25G
FLUO005874-5G
N-(Chloracetyl)morpholin
N-(Chloracetyl)morpholin
Formel:
C₆H₁₀ClNO₂ |
MDL:
MFCD00721939 CAS-Nummer: 1440-61-5 EINECS: 215-880-3 UN: 3261 ADR: 8,III |