1-Methyl-1,4-cyclohexadien ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
B20298.06 B20298.14
B20298.06EA 55.6 EUR
B20298.06 B20298.14
1-Methyl-1,4-cyclohexadien ≥97% stabilisiert
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Stabilized with 0.01% BHT
Purity: 97% CAS No.: 4313-57-9 Molecular Formula: C7H10 Formula Weight: 94.16 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4710 Odour: Characteristic Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 1560168 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001538
Formel: C₇H₁₀
Molecular Weight: 94,16 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C
Dichte: 0,838
Flammpunkt: 10 °C (50 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001538
CAS-Nummer: 4313-57-9
EINECS: 224-329-6
UN: 3295
ADR: 3,II