3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
163953-10G
163953-50G
SIAL163953-10GEA
65.1
EUR
SIAL163953-10G
SIAL163953-50G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ Molecular Weight: 242,27 g/mol |
MDL:
MFCD00003386 CAS-Nummer: 6346-05-0 EINECS: 228-752-7 |