2-Hydroxy-6-methylnicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
SB01990.1
SB01990.50
MAYBSB01990.1EA
0
EUR
MAYBSB01990.1
MAYBSB01990.50
2-Hydroxy-6-methylnicotinsäure
2-Hydroxy-6-methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol |
MDL:
MFCD00006272 CAS-Nummer: 38116-61-9 EINECS: 253-784-3 |