Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
173581000 173585000 173580250
ACRO173581000EA 104 EUR
ACRO173581000 ACRO173585000 ACRO173580250
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat 95+%
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Formel: C₈H₁₂O₃
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 224…228 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001412
CAS-Nummer: 611-10-9
EINECS: 210-253-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %