Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
L04528.14 L04528.22
L04528.14EA 44.9 EUR
L04528.14 L04528.22
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat ≥97%
Ethyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Purity: 97+% CAS No.: 611-10-9 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 225-228° Beilstein Reference: 387787 MDL No.: MFCD00001412
Formel: C₈H₁₂O₃
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 225…228 °C
Dichte: 1,079
Flammpunkt: 77 °C (170 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001412
CAS-Nummer: 611-10-9
EINECS: 210-253-0