3-(Brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF343.2.5
CFF343.10
017379-2.5G
017379-10G
017379-1G
017379-5G
CHMPCFF343.2.5EA
481
EUR
CHMPCFF343.2.5
CHMPCFF343.10
FLUO017379-2.5G
FLUO017379-10G
FLUO017379-1G
FLUO017379-5G
3-(Brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen
3-(Brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen
Formel:
C₉H₆BrClS Molecular Weight: 261,5700 g/mol |
MDL:
MFCD00173769 CAS-Nummer: 1198-51-2 |