Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
162050250 162051000 162055000
ACRO162050250EA 43.8 EUR
ACRO162050250 ACRO162051000 ACRO162055000
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat 98%
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat
Formel: C₅H₁₂N₂S₂
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012720
CAS-Nummer: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %