Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21100.0025 8.21100.0100
8.21100.0025EA 48.6 EUR
8.21100.0025 8.21100.0100
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ammonium-1-pyrrolidincarbodithioat
Formel: C₅H₁₂N₂S₂
Molecular Weight: 146,3 · 18,0 g/mol
MDL: MFCD00012720
CAS-Nummer: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 190 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 164.28 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)