HPLC columns, Pursuit™ XRsUltra 2,8
Lieferant: VARIAN
A7501050X020 A7501030X020 A7501100X020 A7501100X030 A7501150X020 A7501150X030 A7511030X020 A7511050X020 A7511100X020 A7511150X030 A7521030X020 A7521050X020 A7521100X020
VARIA7501050X020EA 653 EUR
VARIA7501050X020 VARIA7501030X020 VARIA7501100X020 VARIA7501100X030 VARIA7501150X020 VARIA7501150X030 VARIA7511030X020 VARIA7511050X020 VARIA7511100X020 VARIA7511150X030 VARIA7521030X020 VARIA7521050X020 VARIA7521100X020
HPLC columns, Pursuit™ XRsUltra 2,8
Chromatographiesäulen
Pursuit™XRs Ultra UPS 2,8 columns are ultra-purity silica based columns.
  • Optimised particles for higher efficiency
  • Decrease runtime while maintaining resolution
  • Reduced backpressure
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung C18 C18 C18 C18 C18 C18 C8 C8 C8 C8 Diphenyl Diphenyl Diphenyl
Environmentally Preferable
Endcapped Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
pH-Bereich 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 8,0 1,5 - 8,0 1,5 - 8,0