Filtrationseinheit, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
257105451 257106304
516-0431EA 672 EUR
516-0431 SCOT257106304
Filtrationseinheit, DURAN®
Filter Membranfiltergeräte
Einheit aus DURAN® Borosilikatglas 3.3, PTFE-Einsatz und Klemme aus eloxiertem Aluminium.
  • Skalierter Trichter
  • Für alle Komponenten sind Ersatzteile erhältlich
Typische Anwendungen: Grob- und ultrafeine Filtration, Filtration von HPLC-Medien, Rückstandsanalysen. Für die Filtration können Filterpapier, Membranfilter (47 mm) oder Glasfilter verwendet werden.