Containers, disposable, with screw cap
Lieferant: SARSTEDT
75.563 75.562.105 76.564 75.562.005 75.562.300
SARS75.563EA 84.3 EUR
SARS75.563 SARS75.562.105 SARS76.564 SARS75.562.005 SARS75.562.300
Containers, disposable, with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
PP, translucent, with neutral HDPE screw cap
  • Sterile or non-sterile
  • Without lid or with attached or enclosed lid available
  • Safety label ensures sterility prior to use and provides a convenient writing space
Ideal as general specimen containers.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904