Die VWR® Premium Series ULT Gefriergeräte bieten Leistung und Energieeffizienz für eine grünere Zukunft.
Erleben Sie die Leistung dieser Premium-ULT-Gefriergeräte, die sorgfältig konstruiert wurden, um auch in den anspruchsvollsten Laborumgebungen hervorragende Leistungen zu erbringen. Dank präziser Temperaturregelung, minimaler Spitzenabweichung sowie schneller Abkühl- und Wiederherstellungszeiten bieten diese Gefriergeräte stets die perfekten Bedingungen, die Ihre kritischen Proben erfordern.
Mit den Energy Star-zertifizierten VWR® ULT Premium-Gefrierschränken trifft Nachhaltigkeit auf Kosteneinsparung. Diese Gefrierschränke sind so konzipiert, dass sie weniger Energie verbrauchen, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen, und tragen so zur Reduzierung der Betriebskosten und der Umweltbelastung bei.
Die VWR® Premium-ULT-Gefriergeräte sind für einen reibungslosen Betrieb konzipiert und zeichnen sich durch benutzerfreundliche Funktionen aus. Diese flüsterleisen Gefriergeräte bieten eine intuitive Benutzeroberfläche und selbstständige Updates, um Ausfallzeiten zu minimieren. Mit einem verlegten USB-Anschluss für schnelleren Datenabruf, flexiblen Rack-Konfigurationen und schnelleren Wiedereingabezeiten sind die Premium-ULT-Gefriergeräte darauf ausgelegt, das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern und die Anforderungen vielbeschäftigter Labore zu erfüllen.
Standards: ENERGY STAR, cULus
Bestellinformation: Zubehör und Racks müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten Muss bei Lieferung von der Palette genommen werden. Passt durch Standardtüren mit 34,5“.