b.safe Y-Connection Tubes for Waste Pipes
Lieferant: Bohlender
R1196-01 R1197-01
BOHLR1196-01EA 204 EUR
BOHLR1196-01 BOHLR1197-01
b.safe Y-Connection Tubes for Waste Pipes
Fittings und Verbinder
Verbindungsstück in Y-Form aus PE-EX.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Seitlicher Anschluss mit Gefälle
  • Leitfähigkeit: 1000 kOhm
Seitliche Anschlüsse mit ca. Gefälle 2° zum mittigen Abfl uss sowie mit Überwurfmutter und Klemmring zum Einstecken und Klemmen von b.safe Waste Pipes mit Außen-Ø 32 mm. Mittlerer Anschluss entweder Außengewinde GL25 zur Montage von z. B. b.safe Waste Tubes oder Rohr-Ø 32 mm.