Kühlblöcke, Passivkühler
Lieferant: Brand
709510 709511 709512 709513 709514
BRND709510EA 927 EUR
BRND709510 BRND709511 BRND709512 BRND709513 BRND709514
Kühlblöcke, Passivkühler
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
Halten Sie Ihre Proben und Medien mit diesen Kühlblöcken von BRAND bis zu drei Stunden lang kühl.
  • ANSI/SLAS-Format für den Einsatz in Pipettierrobotersystemen wie der Station zur Flüssigkeitshandhabung
  • Kühlt Mikrozentrifugenröhrchen und PCR-Verbrauchsmaterialien
Alle Well-Positionen werden homogen gekühlt. Die Kühlblöcke funktionieren als passiver Kühlkörper, wodurch sie ohne zusätzliche Stromversorgung schnell und einfach zu verwenden sind.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten