Thermo Scientific™ TSG Undercounter Refrigerators
Lieferant: Thermo Scientific
TSG505GA TSG505SA
HERATSG505GAEA 3970 EUR
HERATSG505GA HERATSG505SA
Thermo Scientific™ TSG Undercounter Refrigerators
Kühlschränke
Die TSG-Serie, die auf Festkörperkühltechnologie basiert, wurde entwickelt, um die strengen und anspruchsvollen Anforderungen von Gesundheits-, Forschungs- und Industrieanwendungen zu erfüllen, bei denen eine solide Leistung erforderlich ist.
  • Festkörper-Kühltechnologie
  • Flüsterleiser Betrieb für eine angenehmere Arbeitsumgebung zur Unterstützung klinischer und medizinischer Anforderungen
  • Erhöhte Kapazitäten durch weniger Kühlkomponenten bedeuten, dass Sie mehr auf weniger Platz lagern können
  • Energy Star-zertifizierte Leistung bedeutet niedrigere Betriebskosten
  • Umweltfreundliche Kühlmittel unterstützen globale Initiativen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen
  • Vollständiger Alarmsatz, einschließlich hoher/niedriger Temperatur, Tür offen und Stromausfall zur Unterstützung der Anforderungen für die Lagerung medizinischer Geräte
Die TSX-Serie ist nach dem Lagerungsstandard für Impfstoff NSF/ANSI 456 zertifiziert und kann dazu beitragen, die Vorschriften und Richtlinien der CDC, der Weltgesundheitsorganisation und anderer Gesundheitsbehörden zur Lagerung und Handhabung von Impfstoffen einzuhalten.
Standards:
Bestellinformation:
Die Garantie beträgt 5 Jahre auf das Festkörperkühlsystem und 2 Jahre auf Teile und Arbeit.
Lieferumfang:
Bitte beachten