Kryogene Laseretiketten für Gefrorene Oberflächen
Lieferant: GA
A4LCS-112WH A4LCS-8WH A4LCS-9WH A4LCS-23WH A4LCS-6WH A4LCS-12WH
GAINA4LCS-112WHEA 68.6 EUR
GAINA4LCS-112WH GAINA4LCS-8WH GAINA4LCS-9WH GAINA4LCS-23WH GAINA4LCS-6WH GAINA4LCS-12WH
Kryogene Laseretiketten für Gefrorene Oberflächen
Etiketten
Permanente kryogene Laseretiketten zur Kennzeichnung bereits gefrorener Oberflächen und Behälter unter Tiefkühlbedingungen. Durch die Anwendungstemperatur von bis zu –80 °C (–112 °F) ist es nicht mehr nötig, gefrorene Behälter vor der Etikettierung aufzutauen, was zu einer möglichen Beschädigung des Inhalts führen könnte.
  • Temperaturbereich: -196 bis +100°C (–321 bis +212°F)
  • Ideal zur Identifizierung temperaturempfindlicher Proben, kein Auftauen des Behälters oder Aushärtezeit erforderlich
  • Perfekt für die Langzeitlagerung unter kryogenen Bedingungen (–196 °C) und in Tiefkühlschränken (keine Überlappung oder zusätzliche Laminierung erforderlich)
  • Bedruckbar mit Büro- und Desktop-Laserdruckern (verursacht keine Druckerstaus)
  • Kann unter Tiefkühlbedingungen (–80 °C) angebracht werden
Diese kryogenen Etiketten sind für die direkte Anwendung konzipiert und haften schnell auf gefrorenen Kryofläschchen, Röhrchen, Kryoboxen sowie Gefrierboxen aus Kunststoff und Karton, die unter Tiefkühlbedingungen (bis zu –80 °C/–112 °F) schwer zu etikettieren sind. Perfekt für die Langzeitkonservierung in flüssigem Stickstoff (–196 °C/–321 °F), Laborgefrierschränken mit –80 °C (–112 °F), für den Transport von Trockeneis und sie halten Temperaturen bis zu 100 °C (212 °F) stand.
Bedruckbar mit allen gängigen Laserdruckern für einen scharfen, wischfesten Ausdruck, der zudem beständig gegen milde Laborchemikalien (Spray und Tupfer) ist. Sie können ohne Überlappung auf gefrorene Fläschchen und Röhrchen aufgebracht und auch mit Kryomarkern beschriftet werden.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen