Quarzglas-Küvetten für Fluoreszenzmessungen
Lieferant: HELLMA
111-057-40 111-10-40 108002F-10-40
HELL111-057-40EA 310 EUR
HELL111-057-40 634-9423 HELL108002F-10-40
Quarzglas-Küvetten für Fluoreszenzmessungen
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Hellma® High Precision Quarzglas Mikroküvette für Fluoreszenzmessungen im UV/Vis-Bereich, mit Deckel
  •  
  • Küvetten aus Hochleistungs-Quarzglas
  • Wellenlängenbereich von 200 bis 2500 nm
  • Schichtdicke: 10×2 mm und bis 10 mm
  • PTFE-Deckel
  • Volumen von 500 bis 3500 μl
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet.
Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies garantiert kontinuierlich reproduzierbare Messergebnisse.
Chemikalienbeständig und thermisch verbunden: Hellma® Präzisions-Küvetten werden thermisch verbunden und nicht geklebt, sie erhalten dadurch eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen und Chemikalien. Ein ungewolltes Austreten von Flüssigkeiten wird dadurch verhindert.
Ausgezeichnete Transmission: Durch die Verwendung ausgewählter Hochleistungs-Quarzgläser erreichen Hellma® Präzisionsküvetten eine hervorragende Transmission >82% für exakte Messergebnisse.
Sichere Handhabung: Hellma® Präzisions-Küvetten haben gefaste Kanten, die ein sicheres und angenehmes Handling ermöglichen. Zudem wird die Gefahr von Absplitterungen minimiert.
Nachhaltig: Hellma® Präzisions-Küvetten können problemlos gereinigt und wiederverwendet werden und somit langfristig in Gebrauch bleiben. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.
Standards:
Hellma® Präzisions-Küvetten werden nach EN ISO 9001/EN ISO 14001 hergestellt und erfüllen höchste optische Standards. Die Konformitätserklärung ist als Download auf der Hellma-Website verfügbar. Weitere Zertifikate (Werkszertifikat 2.2 und Abnahmeprüfzeugnis 3.1) sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellinformation:
Küvettenpaare sind spektral kalibriert.