Digitale Keramische Magnetrührer mit Heizplatte, AREC 7
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F20500681 SA20500681 SB20500681 SC20500681
VELPF20500681EA 0 EUR
VELPF20500681 VELPSA20500681 VELPSB20500681 VELPSC20500681
Digitale Keramische Magnetrührer mit Heizplatte, AREC 7
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Leistungsstarker digitaler Heizplattenrührer, ausgestattet mit einer quadratischen Keramikplatte mit 177,8 mm Durchmesser, entwickelt für präzise Temperaturregelung, fortschrittliches Rühren, verbesserte Sicherheitsfunktionen und Benutzerfreundlichkeit.
  • Fortschrittliche Heizplattentechnologie sorgt für Temperaturhomogenität und -stabilität bis 550 °C
  • Präzise Temperaturregulierung des Mediums mit PT100/PT1000-Sonde (±1 °C) und digitalem VTF-Thermoregler (±0,5 °C)
  • Temperaturregulierungsbereich von Raumtemperatur bis 350  C mit externen PT100 und PT1000 Sonden
  • Bürstenloser Motor sorgt für Leistung und Widerstandsfähigkeit über lange Zeit
  • Rührt bis zu 15-L-Volumen (H₂O) von 100 bis 1500 min⁻¹ (U/min)
  • SpeedServo™-Gegenreaktionstechnologie hält die Geschwindigkeit bei Viskositätsänderungen konstant
  • Die robuste 177,8 mm große Keramikplatte bietet außergewöhnliche Chemikalien- und Kratzfestigkeit und lässt sich durch einfaches Abwischen leicht reinigen.
  • Eine Warnmeldung „Heiße Oberfläche“ wird angezeigt, wenn die Temperatur 50 °C überschreitet, auch im inaktiven Zustand
Bürstenloser Motor für konstante Rührleistung. Bei anspruchsvollen Laborreaktionen können Sie sich auf den AREC 7 Digital verlassen. Der robuste bürstenlose Motor bietet lang anhaltende Leistung und effizientes Rühren von bis zu 15 L bei Geschwindigkeiten von 100 bis 1500 min⁻¹. Dadurch ist er ideal für Anwendungen mit sowohl niedriger als auch hoher Geschwindigkeit. Die SpeedServo™-Gegenreaktionstechnologie hält die Geschwindigkeit konstant, selbst wenn sich die Viskosität des Mediums ändert, und sorgt so jederzeit für optimale Rührleistung.
Der sichere und benutzerfreundliche AREC 7 Digital Keramik-Heizplattenrührer legt den Schwerpunkt auf Bedienersicherheit und Haltbarkeit. Eine Warnmeldung „Heiße Oberfläche“ wird angezeigt, wenn die Temperatur 50 °C überschreitet, auch wenn die Heizfunktion inaktiv ist. Dank der extrem hellen und gut lesbaren Digitalanzeige können Sie die Temperatur und die Rührgeschwindigkeit ständig überwachen und durch Drehen des praktischen Knopfs mit höchster Präzision einstellen.
Die Neigung der Frontplatte wurde sorgfältig entwickelt, um das Benutzererlebnis für alle Laborbenutzer zu optimieren und die auf den Digitalanzeigen angezeigten Werte abzulesen. Der Heizplattenrührer AREC 7 Digital bietet ein äußerst kompaktes und flaches Design für hervorragenden Komfort über der Werkbank und in der Laborabzugshaube.
Die robuste und langlebige Struktur und die widerstandsfähige quadratische Keramikplatte mit 177,8 mm Durchmesser bieten außergewöhnliche chemische Beständigkeit und lassen sich durch einfaches Abwischen leicht reinigen. Diese Kombination gewährleistet eine lang anhaltende Produktqualität und macht den AREC 7 Digital ideal für Labore mit anspruchsvollen Anwendungen.
Gehäusematerial: Aluminiumgehäuse, Technopolymergehäuse
Rührvolumen: 15 L
Rührgeschwindigkeitsbereich: 100 bis 1500 min⁻¹
Motor: Bürstenlos
Drehmomentkompensation: SpeedServo™
Auflösung der Temperatureinstellung: 1 °C
Anschluss externer Temperatursensoren: PT100, PT1000, VTF
Temperaturregelungsbereich: Umgebungstemperatur...350 °C
Warnsystem für heiße Oberseite: Auf dem Display (wenn die Temperatur über 50 °C liegt)
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten