Macro Cells, Quartz Glass for Absorption Measurements
Lieferant: HELLMA
100-10-40 100-2-40 100-20-40 100-40-40 100-5-40 100-50-40 100-100-40 100-1-46 100-2-46 100-5-46 100-50-46 100-100-46 100-1-40 100-10-46 100-50-K-40 100-1-K-40 100-10-K-40
634-9024EA 98 EUR
634-9024 634-9022 634-9025 634-9026 634-9023 634-9027 634-9028 634-9031 634-9032 634-9033 634-9037 634-9038 634-9021 634-9034 634-0847 634-0845 634-0843
Macro Cells, Quartz Glass for Absorption Measurements
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Hellma® High Precision Quarzglas Makroküvetten für Absorptionsmessungen im UV/Vis-Bereich, 1 bis 100 mm Schichtdicke, mit Stopfen.
  • Zellen aus optischem Spezialglas
  • Wellenlängenbereich von 200 bis 3500 nm
  • Schichtdicke: 1 bis 100 mm
  • Mit Deckel
  • Volumen: 350 bis 35000 µl 
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet. Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies garantiert kontinuierlich reproduzierbare Messergebnisse.
Chemikalienbeständig und thermisch verbunden: Hellma® Präzisions-Küvetten werden thermisch verbunden und nicht geklebt, sie erhalten dadurch eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen und Chemikalien. Ein ungewolltes Austreten von Flüssigkeiten wird dadurch verhindert. Ausgezeichnete Transmission: Durch die Verwendung ausgewählter Hochleistungs-Quarzgläser erreichen Hellma® Präzisionsküvetten eine hervorragende Transmission >82% für exakte Messergebnisse.
Sichere Handhabung: Hellma® Präzisions-Küvetten haben gefaste Kanten, die ein sicheres und angenehmes Handling ermöglichen. Zudem wird die Gefahr von Absplitterungen minimiert. Nachhaltig: Hellma® Präzisions-Küvetten können problemlos gereinigt und wiederverwendet werden und somit langfristig in Gebrauch bleiben. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.
Standards:
Bestellinformation:
Bestellen