Avantors bahnbrechende standardisierte Filterbaugruppen erfüllen die PUPSIT-Anforderungen, optimieren die Endfiltration und Abfüllung, verkürzen Wartezeiten und minimieren Bedienerfehler.
Standarddesigns sparen Zeit: Vorgefertigte, vorkonfigurierte, qualifizierte, sterile und einsatzbereite Filterbaugruppen reduzieren die Wartezeiten im Vergleich zu kundenspezifischen Lösungen deutlich.
- Standarddesigns minimieren Risiken: Vorgefertigte PUPSIT-Baugruppen sind einfach zu bedienen und reduzieren das Risiko von Bedienfehlern.
- Konformität mit gesetzlichen Vorschriften: Vorgefertigte Lösungen erfüllen die PUPSIT-Anforderungen gemäß Anhang 1 der EU-GMP.
- Flexibilität durch offene Architektur: Die vorgefertigte Toolbox bietet Filter, sterile Konnektoren, Schläuche und weitere Konfigurationsoptionen für die vielseitige einfache oder redundante Sterilfiltration in der Endabfüllung.
Diese Standardbaugruppen für die Endfiltration und Abfüllung erfüllen die Anforderungen des Integritätstests vor und nach der Sterilisation (PUPSIT) gemäß Anhang 1 der EU-GMP. Avantor bietet darüber hinaus automatisierte Lösungen für Integritätstests vor und nach der Verwendung an, die für verschiedene Chargengrößen und biologische Konzentrationen geeignet sind. Diese Lösungen vereinfachen die Abläufe, gewährleisten Prozesskonsistenz und minimieren das Fehlerrisiko zusätzlich.
Bestellinformation: PUPSIT-Baugruppen sind in einer Vielzahl von Standardausführungen sowie kundenspezifischen Ausführungen für spezifische Anwendungen erhältlich. Für Standard-, konfigurierbare oder kundenspezifische Optionen wenden Sie sich bitte an einen Avantor-Vertriebsmitarbeiter vor Ort.