Unterbaukühlschränke mit Glas-/Stahltür und Umluftkühlung. Außenseite aus weißem Stahl und Innenseite aus kommerziellem Polystyrol. Wählen Sie zwischen zwei Optionen zur Temperaturstabilität, um unterschiedlichen Laboranforderungen gerecht zu werden. Die intuitiven Benutzeroberflächen bieten nützliche erweiterte Multifunktionalität, z. B. einen Wartungstimer, und die LED-Innenbeleuchtung sorgt für gute Sichtbarkeit des Inhalts dieser Großgeräte. Erweiterte Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen zur vereinfachten Datenspeicherung, Temperaturkontrolle und Alarmsignale. Diese fortschrittlichen Laborkühlschränke verfügen außerdem über eine 2 °C-Sicherheitsvorrichtung, um empfindlichen Inhalt vor dem Einfrieren zu schützen.
Erweiterte Modellpalette für mehr Auswahl zur Erfüllung spezifischer Benutzeranforderungen
Hygienischer und langlebiger, nahtloser Innenraum aus Polystyrol mit einem 12-mm-Zugangsanschluss für externe Sonden
Energieeffiziente Geräte für geringere Betriebskosten und zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele des Benutzers
819 mm Außenhöhe, passt unter alle gängigen Labortische. Arbeitsplatte bei freistehendem Modell erhältlich
Antimikrobieller Griff mit Hebel Öffnungsmechanismus
Umluftkühlung für minimale Temperaturschwankungen im Inneren
Modelle sind sowohl in der Perfection- als auch in der Performance-Serie erhältlich. Gitterroste mit 45 kg Fachlast, Lochblechböden als Zubehör zur Lagerung von Kleinteilen erhältlich.
Die Wahl der Temperaturstabilität, geprüft nach EN 60068-3, ist wichtig, wenn es um die Validierung von Geräten für Ihre Anwendung oder Anforderungen geht. Perfection-Serie ±2 K Abweichung vom Sollwert und DIN 13277-Konformität. Performance-Serie mit ±3 K Abweichung vom Sollwert. Beide mit Kalibrierfunktion.
Perfection-Serie für maximale Inhaltssicherheit: Alarm mit Batterie-Backup (12 h) sofort bei Stromausfall, Alarmhistorie (10 Ereignisse) und integrierter Datenlogger mit Echtzeituhr. Performance-Serie: Stromausfallalarm bei Wiederherstellung der Netzstromversorgung.
Perfection-Serie mit integriertem LAN/WLAN oder lokaler API zur kontinuierlichen Überwachung und mit USB-Schnittstelle zum Auslesen des Datenloggers. Performance Serie mit optionalem LAN/WLAN-Schnittstelle und lokaler API (optional via SmartModule).
Standards: IEC 61010-2-011 Standard-Kühlgeräte, die speziell für die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte entwickelt wurden, sind CE-sicherheitskonform. So ist sichergestellt, dass alle mechanischen und elektrischen Voraussetzungen für einen verletzungsfreien Betrieb erfüllt sind und Sie und Ihr Team stets sicher sind. Perfection-Serie entspricht DIN 13277.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten