Perfection and Performance Laboratory Underbench Freezers, SFTvh and SFTsg
Lieferant: Liebherr
SFTVH1501 SFTSG1501 SFTSG1501_740
LIEBSFTVH1501EA 2099 EUR
LIEBSFTVH1501 LIEBSFTSG1501 LIEBSFTSG1501_740
Perfection and Performance Laboratory Underbench Freezers, SFTvh and SFTsg
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Untertisch-Gefrierschränke mit Umluft- oder statischer Kühlung. Außenseite aus weißem Stahl und Innenseite aus kommerziellem Polystyrol. Die intuitiven Benutzeroberflächen bieten nützliche erweiterte Multifunktionalitäten, z. B. einen Wartungstimer. Erweiterte Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anforderungen zur vereinfachten Datenspeicherung, Temperaturkontrolle und Alarmsignale.
  • Erweiterte Modellpalette für mehr Auswahl zur Erfüllung spezifischer Benutzeranforderungen
  • Hygienischer und langlebiger Innenraum aus Polystyrol mit einem 12-mm-Zugangsanschluss für externe Sonden
  • Energieeffiziente Geräte für geringere Betriebskosten und zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele des Benutzers
  • 819 mm Außenhöhe, passt unter alle gängigen Labortische, Arbeitsplatte bei freistehender Ausführung erhältlich.
  • Antimikrobieller Griff mit Hebel Öffnungsmechanismus
  • Kühlsysteme ohne Frostschutz oder statische Aufladung für sehr geringe Temperaturschwankungen im Inneren.
  • Lärmstufe: 49 dB(A)
Serien „Perfection“ und „Performance“ sind als Schubladen- oder Regalmodelle erhältlich, um den Aufbewahrungsanforderungen des Benutzers gerecht zu werden.
Transparente und zuverlässige Temperaturstabilität, geprüft nach EN 60068-3, wichtig bei der Validierung von Geräten für Ihre Anwendung oder Anforderungen. Gefriergeräte der Serien Perfection und Performance mit ±5 K Abweichung vom Sollwert, mit Kalibrierfunktion.
Perfection-Modell für maximale Inhaltssicherheit: Alarm mit Batterie-Backup (12 h) sofort bei Stromausfall, Alarmhistorie (10 Ereignisse) und integrierter Datenlogger mit Echtzeituhr. Performance-Modelle: Stromausfallalarm bei Wiederherstellung der Netzstromversorgung.
Perfection-Serie mit integrierten LAN/WLAN-Schnittstellen oder lokaler API zur kontinuierlichen Überwachung und mit USB-Schnittstelle zum Auslesen des Datenloggers. Performance Serie mit optionalen LAN/WLAN-Schnittstellen und lokaler API (optional als Zubehör via SmartModule).
Standards: IEC 61010-2-011 Standard-Kühlgeräte, die speziell für die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte entwickelt wurden, sind CE-sicherheitskonform. So ist sichergestellt, dass alle mechanischen und elektrischen Voraussetzungen für einen verletzungsfreien Betrieb erfüllt sind und Sie und Ihr Team stets sicher sind. Perfection-Modell entspricht DIN 13277.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten