Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Lieferant: Hettich
1540 2413 2414 2415 2419
521-4356EA 895 EUR
521-4356 521-4358 521-4354 521-4355 521-4357
Fixed Angle Rotors for MIKRO 2.0 Centrifuges
Zentrifugen Rotoren
Winkelrotoren, 45°, mit Deckel Bioseal.
  • Schnellverschluss des Deckels
Der Schnellverschluss des Deckels verbessert die Handhabung, indem jeder Rotor schnell und biologisch versiegelt, geöffnet und sicher transportiert werden kann. Dies erleichtert die Handhabung und beschleunigt den Zentrifugationsprozess.