ScienceLine Plus IDS: ScienceLine Plus IDS pH-Elektroden mit Silamid®-Doppelreferenz mit Silberionenfalle.
Schnellere und stabilere Ergebnisse und eine längere Elektrodenlebensdauer
Höhere Genauigkeit als herkömmliche analoge Sensoren
Mühelose Erfassung und Speicherung der aktuellsten Kalibrierungsdaten Ihrer Sensoren
Höchster Bedienkomfort und höchste Messpräzision
IDS-Digitalelektroden ermöglichen den Anschluss an IDS-kompatible Messgeräte oder digitale Gateways wie das IDS Gate.
pH-Elektroden mit chloriertem Silberdraht bilden ein Silber/Silber-Chlor-Referenzsystem (Diaphragma), das sich bei Kontakt mit bestimmten Probenarten mit der Zeit zersetzt. Alle Elektroden der ScienceLine Plus-Serie verfügen über eine Silamid®-Doppelreferenz mit Silberionenfalle, die den universellen Einsatz auch in protein- oder sulfidhaltigen Proben ermöglicht.
Das Diaphragma selbst ist ein wartungsfreies, gekapseltes Gelsystem. Die Silberbeschichtung des Innenrohrs hat im Vergleich zum Silberdrahtsystem eine deutlich größere (5x) Silberoberfläche, was für eine schnellere, stabilere und längere Lebensdauer sorgt. Der äußere Brückenelektrolyt besteht aus dem bewährten 3 mol/l KCl.
SCP A 170 MF ID: Electrode with sphere membrane with large surface area.
SCP MIC AMF IDS: Micro electrode for small probes.
Standards: GLP oder FDA Verordnung 21 CFR Teil 11
Lieferumfang:
Verpackung: