Brady® BBP®12 Printer Kit with Slide Labels
Lieferant: Brady
324281 324282
BRDY324281EA 0 EUR
BRDY324281 BRDY324282
Brady® BBP®12 Printer Kit with Slide Labels
Drucker Label Printers
BBP®12 bietet Ihnen die Vielseitigkeit, alle Ihre grundlegenden Etikettentypen von einer Maschine aus zu drucken - das spart Kosten, reduziert Ausfallzeiten und vereinfacht Ihre Etikettierung.
  • Speziell entwickelte Medienrollen mit kleinem Kern
  • Farbbänder sorgen für eine schnelle Installation und reduzieren die Umrüstzeit
  • Die Zentrierung der Farbbandspindel eliminiert praktisch Farbbandfalten
  • Die kompakte Größe wird Ihren Arbeitsplatz oder Ihre Werkbank nicht überladen
Über 800 verschiedene Etiketten, einschließlich Schüttgutrollen mit externer Zuführung und kundenspezifische Teile, für die allgemeine Identifikation, Drahtmarkierung, Asset-Tracking und mehr.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Lizenz für die Brady Workstation Suite Ihrer Wahl: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, ermöglicht die einfache Erstellung einer Vielzahl von Etiketten und Schildern.
Zu den Anwendungen gehören die Verfolgung von Assets, die Barcode-Etikettierung, die Beschriftung von Leiterplatten, die Etikettierung von Komponenten und Geräten sowie die allgemeine Identifikation.
Tastaturtyp: Keine
Standards:
UL; cUL; RoHS; EAC.
Zubehörinformationen:
THT-; PS-; 3PS-; HX-; 2HX-.
Bestellinformation:
Ein Jahr Garantie.
Lieferumfang:
Im Lieferumfang enthalten sind ein Abroller, ein Laboretikett mit B-481 Polyester-Objektträger, ein USB-Kabel, ein R64000-Farbband, ein Netzkabel, eine Produkt-CD, eine Kurzanleitung und eine Lizenz für Brady Workstation Software-Suites.
Verpackung:
Dieser BBP12-Etikettendrucker wird in einem Karton geliefert.
Bitte beachten