Brady® M510 Printer Kit with Vial Labels
Lieferant: Brady
324273 324274
BRDY324273EA 0 EUR
BRDY324273 BRDY324274
Brady® M510 Printer Kit with Vial Labels
Drucker Label Printers
Erstellen Sie große Etiketten im Format 38,10 mm mit Rand-zu-Rand-Druck und einer großen Auswahl an Textgrößen.
  • Drucken Sie mit bis zu 38,10 mm pro Sekunde, um Ihre Arbeit schneller zu erledigen
  • Hintergrundbeleuchtetes, vollfarbiges LCD-Grafikdisplay für eine einfachere Beschriftung in schwach beleuchteten Bereichen
  • Langlebig konstruiert, um Stürzen aus 1,2 m Höhe standzuhalten
  • Der wiederaufladbare NiMH-Akku druckt bis zu 1700 Etiketten mit einer einzigen Ladung
Mit 250+ problemlosen Drop-in-Patronen und 26+ Hochleistungsmaterialien. Geben Sie Daten mit größerer Genauigkeit ein, da Sie zwischen einer intuitiven QWERTZ-Tastatur, einem separaten Ziffernblock oder einem PC arbeiten.
Wird mit einer Lizenz für die Brady Workstation Suite Ihrer Wahl geliefert: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, ermöglicht die einfache Erstellung einer Vielzahl von Etiketten und Schildern.
Anwendungen beinhalten Nachverfolgung von Vermögenswerten, die Kennzeichnung von Leiterplatten, Bauteilen und Geräten, Daten und Telekommunikation, Elektrogeräten, Einrichtungen, generelle Identifizierung, Inventar und Inspektionen, Labore, Lean- und 5S-Kennzeichnungen, Sicherheitskennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Drähte- und Kabel-Beschriftung sowie allgemeine Kennzeichnung.
Tastaturtyp: QWERTY
Standards:
UKCA; FCC.
Zubehörinformationen:
M4-; M4C-; M5-; M5C-.
Bestellinformation:
Zwei Jahre Garantie.
Lieferumfang:
Dieser M510-Drucker wird in einem Karton mit einem wiederaufladbaren NiMH-Akku, einem Netzteil, einer B-595-Vinyl-Etikettenpatrone, einer B-499 Nylon-Etikettenpatrone, einer Kurzanleitung, einem USB-Kabel, einer Lizenz für Brady Workstation Software-Suiten und einem USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch geliefert.
Verpackung:
Bitte beachten