PerfectBlue™ Elektroblotting-Systeme
3 Jahre Garantie!
Für schnelle und höchst effiziente Transfers von RNA, DNA und Proteinen auf Blottingmembranen
- Edelstahl- und platinumhüllte Titanplattenelektroden für kürzeste Transferzeiten bei gleichmäßiger Übertragung über die gesamte Fläche
- Einfachste Handhabung
- Robuste Konstruktion und hochwertige Materialverarbeitung
- Stabiler Sicherheitsdeckel mit aufsteckbaren Stromkabeln
- Geringer Pufferbedarf Semi-Dry-Elektroblotter Sedec
- Tank-Blotter Web S & M mit integriertem Kühlsystem für einen schnellen und effizenten Wärmeaustausch
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.