Umfassendes Sortiment an Sterilisationsverpackungen für die Pharmaindustrie (Abdeckungen, Beutel, Taschen usw.) aus Tyvek von Keystone
Standardisieren Sie die Vorbereitung Ihrer Ausrüstung für die Sterilisation und sparen Sie Zeit und Geld.
Großes Sortiment an Reinraummasken, Beuteln, Taschen und Abdeckungen, wie z. B. Verbrauchsmaterial für die Sterilisation, Verbrauchsmaterial für den Autoklaven und Verpackungen für Maschinenteile, um gereinigte Geräte in der Pharma- und Biopharma-Produktion vor Kontamination zu schützen.
Erfüllen Sie die überarbeiteten Anforderungen der Guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice – GMP) der EU, Anhang 1. Abschnitt 8.56 legt fest, dass die Teile nach der Dampfsterilisation trocken sein sollten, aber die häufig verwendete Methode von Beuteln mit Schwanenhalsverschluss kann Feuchtigkeit einschließen. Erfüllen Sie mit den Tyvek-Beuteln von Keystone die Anforderungen an die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Wechselteilen.