Der dünnste, chemikalienbeständige Einweghandschuh
Wir stellen Ihnen den neuen Microflex 93-260-Handschuh vor, der das Bild des Chemikalienschutzes für die Hände verändert. Mit seinem innovativen dreilagigen Design bietet der Microflex 93-260 den verlässlichen Schutz, den Arbeiter im Umgang mit Chemikalien benötigen.
Innovatives 3-lagiges Design
Die einzigartige dreilagige Konstruktion des Handschuhs zeichnet sich durch ein weiches Innenleben aus, das speziell für einfaches An- und Ausziehen entwickelt wurde. Die flexible Mittelschicht bietet maximalen Schutz gegen Säuren und Laugen, während die strapazierfähige Außenseite maximalen Schutz gegen organische Lösungsmittel bietet. Da das robuste Äußere des Handschuhs den anspruchsvollen physikalischen und chemischen Bedingungen länger standhält, können Arbeiter die Handschuhe seltener wechseln, was zu einer erhöhten Produktivität führt.
Widerstandsfähiger Chemikalienschutz
Der Microflex 93-260 bietet einen so widerstandsfähigen Chemikalienschutz, dass er sowohl den Anforderungen der EN 374 Zertifizierung in Europa als auch der KOSHA Zertifizierung in Korea entspricht. Beim Test gegen aggressive Chemikalien wie Schwefelsäure, N-Heptan, Hexan und Methanol zeigt der Microflex 93-260 beeindruckende Durchdringungszeiten - oftmals bessere als die der Konkurrenz.
Unvergleichlicher Tragekomfort
Der Microflex® 93-260 besteht aus einem innovativen Nitril-Neopren-Verbundstoff und ist nur 0,19 mm (7,8 mil) dick und bietet alle Vorteile eines spritzwasserresistenten Einmalhandschuhs: außergewöhnlichen Tragekomfort, hervorragende Passform, Fingerbeweglichkeit und Griffigkeit. Diese Eigenschaften in Kombination mit der Ergoform-Designtechnologie tragen dazu bei, die Ermüdung der Hand- und Unterarmmuskulatur zu verringern, um die Produktivität der Arbeiter zu steigern und die Wahrscheinlichkeit kostspieliger oder gefährlicher Unfälle und von Verschütten zu verringern.
* Der Herstellungsprozess für diesen 3-lagigen Handschuh ist zum Patent angemeldet.
Broschüren
Schauen Sie sich unsere Videos an!
Einführung zum Microflex 93-260 |