Zerstörung von Leben in einem HPLC-Labor in Ihrer Nähe!
![]() |
Gerd Gegendruck verletzt Dieter DaumenDie HPLC-Probenvorbereitung kann den armen Daumen Ihres Personals verheerenden Schaden zufügen. Ohne eine Optimierung dieses Zustands ist es Dieter, der darunter leidet! Die Filterung von verschmutzten Proben kann oft sehr schwierig sein. Darüber hinaus kann es Ihrem Daumen eine große Anstrengung kosten, die Probe durchzudrücken. Wenn Sie häufig filtern, kann dies Schmerzen und Beschwerden verursachen. Lesen Sie die Story, um herauszufinden, wie Sie das vermeiden können. |
||
![]() |
Die Peaks von Peter vermasseltQualitativ hochwertige Ergebnisse sind entscheidend, insbesondere in der Massenspektrometrie. Luftblasen in der mobilen Phase, extrahierbare Substanzen in der Filterhardware und Partikel in Ihren Proben oder Lösungsmitteln können Geister- und Tailing-Peaks sowie hohe Baseline-Interferenzen verursachen. Wird die Probenvorbereitung nicht optimiert, ist es Peter, der dafür mit seiner Frisur bezahlen muss! Luftblasen im System können Druckprobleme verursachen und so die Spitzenform sowie die Analysegenauigkeit beeinträchtigen. Die korrekte Entfernung von Luft ist entscheidend. Darüber hinaus können auswaschbare und extrahierbare Substanzen aus Kunststoffwaren bei Verwendung in der Massenspektrometrie zu Geisterpeaks führen und Ihre Ergebnisse unbrauchbar machen. Finden Sie den richtigen Weg, um diese Probleme zu beheben. Schauen Sie sich an, was mit den ungewöhnlichen Verdächtigen geschieht |
||
![]() |
Bei Sandra treten Verstopfungen aufVerstopfungen der Säulen können zu extrem hohen Kosten für den Ersatz der Säulen führen und verursachen zudem Gegendruck, was wiederum Ihre Ergebnisse beeinträchtigt. Säulen werden sehr schnell durch Partikel verstopft, wenn Ihre Proben nicht richtig gefiltert werden. Partikel können Ihre Analysen beeinträchtigen und letzten Endes zu Säulenschäden oder Verstopfungen führen, die Systemausfallzeiten und einen kostspieligen Ersatz der Säulen mit sich bringen. Klicken Sie unten, um dieses Problem endgültig zu beheben. |
Erfahren Sie, wie Sie diese Probleme in Ihrem Labor lösen können!