Nicht alle Spritzenvorsatzfilter sind gleich
Geben Sie Ihren Proben die VIP-Behandlung von Pall Laboratory
Die neue universelle wwPTFE-Membran (wasserbenetzbares Polytetrafluorethylen) von Pall Laboratory hebt sich von der Masse ab. Diese innovative Membran bietet Ihnen die Gewissheit und Sicherheit, die Sie bei einer problemlosen Probenanalyse benötigen. Hohe Flussraten und erhöhter Durchsatz bei allen Arten von Proben, von wässrigen bis hin zu aggressiven organischen Lösungsmitteln. Dadurch wird der Validierungsaufwand minimiert und komplexe Arbeitsabläufe im Labor werden vereinfacht.
Der neue Acrodisc One™ Spritzenvorsatzfilter mit wwPTFE-Membran ist ein Premium-Spritzenvorsatzfilter (PSF), der alle Erwartungen übertrifft und die Lebensdauer Ihrer HPLC-Säule um das bis zu 52-Fache verlängert! Ein Spritzenvorsatzfilter, der Ihnen bis zu 30 % mehr Durchsatz und höhere Flussraten Zeit und Geld spart. Auch mit einem mehrschichtigen Vorfilter für viskose und partikelhaltige Proben erhältlich.
- Acrodisc One verlängert die Lebensdauer von HPLC-Säulen um das bis zu 52-Fache
- Das einzigartige PSF-Design von Pall bietet eine größere effektive Filtrationsfläche als herkömmliche 25 mm Spritzenvorsatzfilter, für einen bis zu 30 % höheren Durchsatz und höhere Durchflussraten bis zu 150 ml.
- Erhältlich mit asymmetrischem GxF Mehrschicht-Vorfilter für höhere Partikelrückhaltekapazität in schwer zu filtrierenden Proben
- 13 mm Acrodisc® Spritzenvorsatzfilter, mit Minispike-Konfiguration für ein geringes Rückhaltevolumen und eine einfache Filtration in Autosampler-Probenfläschchen
- HPLC/UHPLC zertifiziert für extrem niedrige UV-absorbierende Bestandteile
- Geeignet sowohl für wässrige als auch für aggressive organische Lösungsmittel
Für höhere Leistung – Das Acrodisc One PSF Design
Laden Sie den technischen Leitfaden herunter, und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den richtigen Spritzenvorsatzfilter finden, die Lebensdauer der Säule verlängern, extrahierbare Bestandteile ausschließen und Wirkstoffbindungen vermeiden. |
Bestellen Sie Ihre Gratisprobe und überzeugen Sie sich selbst: |
||
Entdecken Sie die wwPTFE-Produktpalette für Ihre HPLC/UHPLC Proben- und Lösungsmittelvorbereitung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Zentrifugaleinheiten | Filterplatten | Membranscheiben | Filtration für die mobile Phase |